Learn More
2-pirrolidin-1-ilanilina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10777475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10777475 5 g 5 g
10295784 250 mg 250 miligramos
10091284 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10777475 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44814DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 21627-58-7
Fórmula molecular C10H14N2
Peso molecular (g/mol) 162.236
Clave InChI BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine
PubChem CID 937501
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-ilanilina
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 97%