Learn More
Ácido 2-pirrolidin-1-il-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10440944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10440944 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10644005 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10440944 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64201CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 941716-91-2
Fórmula molecular C8H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 198.24
Número MDL MFCD09879943
Clave InChI KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 24229715
SMILES OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 2-(pirrolidin-1-il)-1,3-tiazol-5-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.25
Porcentaje de pureza 97%