Learn More
2-Pirimidiniltiourea, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476537 1 g 1 g
15486537 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33681.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31437-20-4 | C5H6N4S | 154.191 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31437-20-4
Fórmula molecular C5H6N4S
Peso molecular (g/mol) 154.191
Número MDL MFCD02662218
Clave InChI MCCLFFQZNBEOAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrimidin-2-yl thiourea, n-pyrimidin-2-ylthiourea, pyrimidin-2-yl-thiourea, pyrimidin-2-yl thiourea, n-2-pyrimidinyl thiourea, n-pyrimidin-2ylthiourea, 1-pyrimidin-2-ylthiourea, 1-pyrimidin-2-yl-thiourea, amino pyrimidin-2-ylamino methane-1-thione
PubChem CID 2760516
Nombre IUPAC pirimidin-2iltiourea
SMILES C1=CN=C(N=C1)NC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrimidinylthiourea
Punto de fusión 234°C to 238°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.19
Porcentaje de pureza ≥97%