Learn More
2-pirimidinmetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyrimidinemethanamine |
| CAS | 75985-45-4 |
| Fórmula molecular | C5H7N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Pyrimidin-2-ylmethanamine, 2-Aminomethylpyrimidine, Pyrimidin-2-ylmethanamine, [(Pyrimidin-2-yl)methyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,4,6H2 |
| SMILES | C1=CN=C(CN)N=C1 |
| Nombre IUPAC | pirimidin-2-ilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.064 |