Learn More
Clorhidrato de 2-pirimidinacarboximidamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyrimidinecarboximidamide Hydrochloride |
| CAS | 138588-40-6 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N4 . Cl H |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N4.ClH/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5;/h1-3H,(H3,6,7);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)c1ncccn1 |
| Nombre IUPAC | pirimidina-2-carboximidamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 158.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0359 |