Learn More
2-Pirimidinacarbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582908 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582908 5 g Frasco de vidrio 5 g
10574188 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582908 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14080-23-0 | C5H3N3 | 105.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14080-23-0
Fórmula molecular C5H3N3
Peso molecular (g/mol) 105.10
Número MDL MFCD00160513
Clave InChI IIHQNAXFIODVDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanopyrimidine, 2-pyrimidinecarbonitrile, 2-cyano-pyrimidine, 2-cyano pyrimidine, cyanopyrimidine, provastatin, pyrimidinecarbonitrile, zlchem 283, pubchem7042, pyrimidin-2-carbonitrile
PubChem CID 2757979
Nombre IUPAC pirimidina-2carbonitrilo
SMILES N#CC1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrimidinecarbonitrile
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 41.0°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyrimidinecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.