Learn More
Ácido 2-pirimidineacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyrimidineacetic Acid |
| CAS | 66621-73-6 |
| Fórmula molecular | C6H6N2O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (Pyrimid-2-yl)acetic Acid, 2-(Pyrimidin-2-yl)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O2/c9-6(10)4-5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,4H2,(H,9,10) |
| SMILES | O=C(O)CC1=NC=CC=N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(pirimidin-2-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 138.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.04 |