Learn More
Bromuro de 2-piridilcinc, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10139749 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10139749 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ML
1 options
Código de producto. 10139749 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433630500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    171.65€ / 50 ml
    Ahorro 33.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridylzinc bromide
CAS 218777-23-2, 109-99-9
% mín. CAS 10.32, 87.39
% máx. CAS 12.61, 89.68
Color Blanco
Densidad 0.9740g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C5H4BrNZn
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.974
Sinónimo 2-pyridylzinc bromide
Clave InChI WUTSMSLAOBVVCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=NC=C1.[Zn].[Br-]
Nombre IUPAC piridina; zinc; bromuro
Peso molecular (g/mol) 223.39
PubChem CID 76056926
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.39
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyridylzinc bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.