Learn More
2-Piridiletilmercaptan, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyridylethylmercaptan |
| CAS | 2044-28-2 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N S |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NS/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2 |
| SMILES | SCCc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-piridina-2-iletanetiool |
| Peso molecular (g/mol) | 139.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0456 |