Learn More
2-Piridiletilmercaptan, TRC
Código de producto. 30414535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Código de producto. Cantidad
30414535 2.5 g
1 options
Código de producto. 30414535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9940002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2044-28-2
Fórmula molecular C7 H9 N S
Peso molecular (g/mol) 139.22
Nombre IUPAC 2-piridina-2-iletanetiool
SMILES SCCc1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridylethylmercaptan
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NS/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0456