Learn More
MedChemExpress 2-(Pyridyldithio)ethylamine hydrochloride
Código de producto. 16470936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470936 200 mg 200 miligramos
16459986 50 mg 50 miligramos
16451536 500 mg 500 miligramos
16444686 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470936 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY101794
MedChemExpress 2-(Pyridyldithio)ethylamine hydrochloride is a novel disulfide intercalating cross-linking reagent.
Especificaciones
Peso molecular 222.76 g/mol
CAS 106139-15-5
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 200 mg
Sinónimo (S)-2-Pyridylthio Cysteamine Hydrochloride
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (224.46 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 32 mg/mL (143.65 mM)