Learn More
2'-Ácido Clorhidrato Piridilacético, TRC
Código de producto. 30010511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010511 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30010511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP991750250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridylacetic Acid Hydrochloride
CAS 16179-97-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H7 N O2 . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (1:1), 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-Pyridinylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid monohydrochloride, (2-Pyridinyl)acetic acid hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1ccccn1
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-2-ilacético; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 173.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0244
Porcentaje de pureza >95%