Learn More
Clorhidrato de ácido 2-piridilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336970 5 g Frasco de vidrio 5 g
10274800 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131950050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16179-97-8 | C7H7NO2·HCl | 173.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16179-97-8
Fórmula molecular C7H7NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 173.6
Número MDL MFCD00012812
Clave InChI MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid, hydrochloride, pyridin-2-ylacetic acid hydrochloride, pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid, hydrochloride 1:1, 2-pyridylacetic acid hydrochloide, pyridin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-2-pyridyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 85317
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-2-ilacético; clorhidrato
SMILES C1=CC=NC(=C1)CC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 135°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH2COOH·HCl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.