Learn More
2-Ácido Piridilacético-d6 Cloruro (d5 Mayor), TRC
Código de producto. 30418659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418659 1 mg -
30428505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30418659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9917521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329799-67-8
Fórmula molecular C7 2H6 H N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 179.63
Sinónimo 2,2-Dideuterio-2-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, (2-Pyridinyl)acetic acid D6 hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid-d6 hydrochloride, 2-Pyridylacetic-d6 acid hydrochloride
Nombre IUPAC 2,2-dideuterio-2-(3,4,5,6-tetradeuteriopiridina-2-il)ácido acético; Cloruro
SMILES Cl.[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridylacetic acid-d6 hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H/i1D,2D,3D,4D,5D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.062
Porcentaje de pureza >95%