Learn More
(2-Piridil)dithiobimane, TRC
Código de producto. 30424139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424139 10 mg 10 miligramos
30422364 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99300010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 385398-64-1
Fórmula molecular C15 H15 N3 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 333.43
Nombre IUPAC 1,2,6-trimetil-7-[(piridina-2-ildissulfanil)metil]pirazolo[1,2-a]pirazol-3,5-dione
SMILES CC1=C(C)C(=O)N2N1C(=C(C)C2=O)CSSc3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Pyridyl)dithiobimane
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O2S2/c1-9-11(3)17-12(10(2)15(20)18(17)14(9)19)8-21-22-13-6-4-5-7-16-13/h4-7H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0606