Learn More
2-Piridinatioamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10382590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10382590 5 g Frasco de vidrio 5 g
10007769 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10382590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432470050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5346-38-3 | C6H6N2S | 138.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5346-38-3
Fórmula molecular C6H6N2S
Peso molecular (g/mol) 138.19
Número MDL MFCD00087576
Clave InChI HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine
PubChem CID 1549499
Nombre IUPAC piridina-2-carbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridinethioamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137°C to 139°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyridinethioamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.