Learn More
2-Piridinasulfonilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307146 1 g 1 g
11317146 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07114.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 170449-34-0 | C7H6N2O2S | 182.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170449-34-0
Fórmula molecular C7H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 182.197
Número MDL MFCD00041443
Clave InChI SAKACXZDAJXBCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridinesulfonylacetonitrile, 2-pyridinesulphonylacetonitrile, 2-pyridin-2-ylsulfonyl acetonitrile, pyridine-2-sulfonylacetonitrile, 2-pyridine-2-sulfonyl acetonitrile, pyridin-2-ylsulfonyl acetonitrile, 2-2-pyridylsulfonyl ethanenitrile, maybridge1_004727, acmc-1c3jt, 2-pyridinesulfonlyacetonitrile
PubChem CID 519355
Nombre IUPAC 2-piridin-2-ilsulfonilacetonitrilo
SMILES C1=CC=NC(=C1)S(=O)(=O)CC#N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Pyridinesulfonylacetonitrile
Punto de fusión 77°C to 79°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.21
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.