Learn More
Cloruro de 2-piridinasulfonilo, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyridinesulfonyl Chloride','Technical Grade |
| CAS | 66715-65-9 |
| Fórmula molecular | C5H4ClNO2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pyridine-2-sulfonyl Chloride, 2-Chlorosulfonyl-pyridinium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4ClNO2S/c6-10(8,9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| SMILES | C1=CC=NC(=C1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de piridina-2-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 177.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.97 |