Learn More
2-Ácido piridinsulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15781749 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15781749 5 g 5 g
15771749 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15781749 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455760050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15103-48-7 | Molecular Formula: C5H5NO3S | Molecular Weight: 159.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15103-48-7
Fórmula molecular C5H5NO3S
Peso molecular (g/mol) 159.16
Número MDL MFCD00234080
Clave InChI KZVLNAGYSAKYMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridinesulfonic acid, pyridinesulfonic acid, 2-pyridinesulfonic acid 8ci 9ci, alpha-pyridinesulfonic acid, sulfopyridin, pyridine-2-sulfonicacid, acmc-1bo1h, .alpha.-pyridinesulfonic acid, kzvlnagysakymg-uhfffaoysa
PubChem CID 94849
Nombre IUPAC ácido piridin-2sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridinesulfonic acid
Punto de fusión 244.0°C to 249.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.16
Porcentaje de pureza 97%