Learn More
2-Piridinmetanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407237 100 g 100 g
11497227 25 g 25 g
11417237 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15005.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-98-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Pyridinemethanol is used as a pyridylalcohol with hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-piridinmetanol se utiliza como piridilalcohol con actividad hipoglucémica.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-98-1
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00006348
Clave InChI SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 11474
Nombre IUPAC piridin-2ilmetanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridinemethanol
Punto de fusión -6°C to -5°C
Densidad 1.131
Punto de ebullición 112°C to 113°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 100 g
Beilstein 107849
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyridinemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyridinemethanol