Learn More
2-piridinaetanol, TRC
Código de producto. 30422642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422642 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30422642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9915205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
CAS 103-74-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H9 N O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, 2-Pyridineethanol, 2-(2-Hydroxylethyl)pyridine, 2-(2-Pyridinyl)ethanol, 2-(2-Pyridyl)ethanol, 2-(2-Pyridyl)ethyl alcohol, 2-(α-Pyridyl)ethanol, 2-(β-Hydroxyethyl)pyridine, 2-Pyridylethanol, NSC 2144, NSC 77979, β-(2-Pyridyl)ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
SMILES OCCc1ccccn1
Nombre IUPAC 2-piridin-2-iletanol
Peso molecular (g/mol) 123.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0684
Porcentaje de pureza >95