Learn More
Ácido 2-piridinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245174 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10235174 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04001EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 98-98-6
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.111
Número MDL MFCD00006293
Clave InChI SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
Nombre IUPAC ácido piridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridinecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 97%