Learn More
2-Piridinacarboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10755611 25 g Frasco de vidrio 25 g
10173420 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10434405 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10755611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131820250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1121-60-4 | C6H5NO | 107.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1121-60-4
Fórmula molecular C6H5NO
Peso molecular (g/mol) 107.11
Número MDL MFCD00006290
Clave InChI CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
PubChem CID 14273
ChEBI CHEBI:73012
Nombre IUPAC piridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=NC(=C1)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Pyridinecarboxaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.1210g/mL
Punto de ebullición 180.0°C to 182.0°C (761.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)COH
Índice de refracción 1.5343 to 1.5373
Cantidad 25 g
Beilstein 21, I, 287
Gravedad específica 1.121
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Pyridinecarboxaldehyde
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.