Learn More
Ácido 2-piridinaborónico, TRC
Código de producto. 30416696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416696 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30416696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP991340100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridineboronic Acid
CAS 197958-29-5
Fórmula molecular C5 H6 B N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2-Pyridinyl)boronic Acid, 2-Pyridylboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H
SMILES OB(O)c1ccccn1
Nombre IUPAC ácido piridin-2-ilborónico
Peso molecular (g/mol) 122.918
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.049