Learn More
Ácido 2-piridinaborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyridineboronic Acid |
| CAS | 197958-29-5 |
| Fórmula molecular | C5 H6 B N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2-Pyridinyl)boronic Acid, 2-Pyridylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | ácido piridin-2-ilborónico |
| Peso molecular (g/mol) | 122.918 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.049 |