Learn More
2-piridinacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyridineacetonitrile |
| CAS | 2739-97-1 |
| Fórmula molecular | C7H6N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2-Pyridinyl)acetonitrile, (Pyridyl-2-yl)acetonitrile, 2-(2-Pyridyl)acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | N#CCC1=CC=CC=N1 |
| Nombre IUPAC | 2-(piridin-2-il)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 118.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.05 |