Learn More
2-Piridinacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444414 100 g 100 g
11424414 5 g 5 g
11434414 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444414 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13087.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2739-97-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
2-Pyridineacetonitrile is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-piridineacetonitrilo se utiliza como intermediario farmacéutico. También se utiliza como una importante materia prima e intermediario utilizado en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2739-97-1
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.139
Número MDL MFCD00006346
Clave InChI UKVQBONVSSLJBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridylacetonitrile, 2-pyridineacetonitrile, pyridine-2-acetonitrile, 2-pyridin-2-yl acetonitrile, 2-2-pyridyl acetonitrile, 2-cyanomethyl pyridine, pyridine-acetonitrile, pyridyl-2-acetonitrile, pyridin-2-ylacetonitrile, pyridin-2-yl acetonitrile
PubChem CID 75959
Nombre IUPAC 2-piridín-2-ilacetonitrilo
SMILES C1=CC=NC(=C1)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridineacetonitrile
Punto de fusión 23°C to 25°C
Densidad 1.059
Punto de ebullición 66°C to 68°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 111215
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 99%