Learn More
2-Piridinacetamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11451457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451457 1 g 1 g
11461457 5 g 5 g
11471457 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24939.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-piridinacetamida se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5451-39-8
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00087532
Clave InChI UXVCEKRAZBZVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-2-acetamide, 2-pyridineacetamide, 2-pyridin-2-yl acetamide, 2-2-pyridyl acetamide, 2-pyridyl acetamide, acmc-20ajt2, 2-2-pyridinyl acetamide, 2-pyridine acetamide, 2-pyridine-2-yl-acetamide
PubChem CID 227129
Nombre IUPAC 2-piridín-2-ilacetamida
SMILES NC(=O)CC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridineacetamide
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%