Learn More
2-Piridinamina-d4, TRC
Código de producto. 30424739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424739 25 mg -
30410808 50 mg 50 miligramos
30422573 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99178725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87802-54-8
Fórmula molecular C5H2D4N2
Peso molecular (g/mol) 98.14
Sinónimo 2-Aminopyridine-d4, 1,2-Dihydro-2-iminopyridine-d4, 2-Aminopyridine-d4, 2-Pyridinylamine-d4, 2-Pyridylamine-d4, NSC 431-d4, o-Aminopyridine-d4, α-Aminopyridine-d4, α-Pyridinamine-d4, α-Pyridylamine-d4
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridinamine-d4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0782