Learn More
2-Piridin-3-ilpiperidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10599582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10599582 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11376915 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10599582 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC03825DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13078-04-1
Fórmula molecular C10H14N2
Peso molecular (g/mol) 162.24
Número MDL MFCD00006370
Clave InChI MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
PubChem CID 2181
ChEBI CHEBI:28986
SMILES C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridin-3-ylpiperidine
Densidad 1.0460g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 3-piperidin-2-ilpiridina
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 97%