Learn More
2-Piridin-3-ilbenzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10431313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10431313 250 mg 250 miligramos
10748633 1 g 1 g
10526344 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10431313 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41804CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 176690-44-1
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD02684097
Clave InChI DTUANRRVVJRTJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3857593
Nombre IUPAC 2-piridin-3-ilbenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-pyridin-3-yl benzaldehyde, 2-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 2-3-pyridinyl benzaldehyde, 2-3-pyridyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-pyridinyl, 2-3-pyrldinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-3-pyridinyl, pubchem22510, dtuanrrvvjrtjs-uhfffaoysa
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.