Learn More
2-Piridin-3-ilanilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10784214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10784214 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10507104 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10422124 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10784214 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41814CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 177202-83-4
Fórmula molecular C11H10N2
Peso molecular (g/mol) 170.22
Número MDL MFCD08060516
Clave InChI MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridin-3-yl aniline, 2-3-pyridyl aniline, 2-pyridin-3-yl-phenylamine, 2-pyridin-3-ylphenylamine, benzenamine, 2-3-pyridinyl, 2-3-pyridyl phenylamine, 3-o-aminophenyl pyridine, 3-2-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459519
SMILES NC1=CC=CC=C1C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridin-3-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-piridin-3-ilanilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 95%