Learn More
Ácido [2-(piridin-3-il)etiliden]bis(fosfónico), Mikromol™
Descripción
Ácido [2-(piridin-3-il)etiliden]bis(fosfónico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) |
| CAS | 75755-10-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H11 N O6 P2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phosphonic acid, P,P'-[2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), Risedronate Imp. E (EP), Risedronate Related Compound C, Risedronate Sodium 2.5-Hydrate Impurity E, Risedronate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO6P2/c9-15(10,11)7(16(12,13)14)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,7H,4H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14) |
| SMILES | OP(=O)(O)C(Cc1cccnc1)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1-fosfono-2-piridin-3-iletil)fosfónico |
| Mostrar más |