Learn More
Ácido 2-(piridin-3-il)acético, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-(piridin-3-il)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid |
| CAS | 501-81-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Pyridineacetic acid, 2-(3-Pyridyl)acetic acid, 2-(Pyridin-3-yl)acetic acid, 3-Carboxymethylpyridine, 3-Pyridylacetic acid, Coletin, Lessterol, Lioxone, Minedil, NSC 70769, Piridil, Piristerol, Pyridin-3-ylacetic acid, Toneon, alpha-(3-Pyridyl)acetic acid, Risedronate Sodium 2.5-Hydrate Impurity D, Risedronate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO2/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-piridin-3-ilacético |
| Mostrar más |