Learn More
2-(piridin-2-il)etanol (2-(2-hidroxietil)piridina), Mikromol™
Código de producto. 17992806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17992806 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0587.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(piridin-2-il)etanol (2-(2-hidroxietil)piridina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
CAS 103-74-2
Nombres de analitos o componentes 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), Betahistine Imp. B (EP), 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity B, Betahistine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
SMILES OCCc1ccccn1
Nombre IUPAC 2-piridin-2-iletanol
Peso molecular (g/mol) 123.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 123,0684 g/mol