Learn More
Ácido 2-pirid-4-ilpirimidina-5-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10346764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10346764 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10022354 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66601CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 259807-47-1
Fórmula molecular C10H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 201.185
Número MDL MFCD09863218
Clave InChI GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
PubChem CID 22710213
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-4-ilpirimidina-5-carboxílico
SMILES C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.18
Porcentaje de pureza 90%