Learn More
(2-Pirid-3-ilfenil)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10624205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10624205 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10611105 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10624205 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41809DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 857284-03-8
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.226
Número MDL MFCD08060473
Clave InChI QREMDJYNQPJMFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrid-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl phenyl methanol, 2-pyridin-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl-phenyl-methanol, 2-3-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 2-3-pyridinyl
PubChem CID 7537538
Nombre IUPAC (2-piridin-3-ilfenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Pyrid-3-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 97%