Learn More
2-(Pirid-2-iloxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Nombre IUPAC | 2-(piridin-2-iloxi)benzaldehído |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |