Learn More
2-(Pirid-2-iloxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10062414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062414 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10778075 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062414 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50104CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 141580-71-4
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.21
Número MDL MFCD09025852
Clave InChI QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 2-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 2-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-pyridinyloxy, 2-pyridin-2-yl oxy benzaldehyde, acmc-1c27b
PubChem CID 19068727
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-piridin-2-iloxibenzaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%