Learn More
2-(Piren-1-ilaminocarbonil)etil metataniosulfonato, TRC
Código de producto. 30409855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30409855 10 mg
1 options
Código de producto. 30409855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP98975010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 384342-64-7
Fórmula molecular C20 H17 N O3 S2
Peso molecular (g/mol) 383.48
Nombre IUPAC 3-metilsulfonilsulfanilo-N-pireno-1-ilpropanamida
SMILES CS(=O)(=O)SCCC(=O)Nc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Pyren-1-ylaminocarbonyl)ethyl Methanethiosulfonate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17NO3S2/c1-26(23,24)25-12-11-18(22)21-17-10-8-15-6-5-13-3-2-4-14-7-9-16(17)20(15)19(13)14/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.065