Learn More
2-Pirazinilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10722663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722663 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10059081 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10526314 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722663 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03409CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 6705-33-5
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD01693938
Clave InChI LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 201734
SMILES OCC1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrazinylmethanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (pirazin-2-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 95%