Learn More
Ácido 2-pirazinacarboxílico 4-óxido, TRC
Código de producto. 30427029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427029 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30427029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8408005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide
CAS 874-54-4
Fórmula molecular C5H4N2O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Acipimox Impurity 7
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1
Nombre IUPAC ácido 4-oxidopirazin-4-io-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 140.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0222