Learn More
Ácido 2-pirazinacarboxílico 4-óxido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide |
| CAS | 874-54-4 |
| Fórmula molecular | C5H4N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acipimox Impurity 7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-oxidopirazin-4-io-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 140.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0222 |