Learn More
Ácido 2-pirazinacarboxílico 4-óxido, TRC
Código de producto. 30428789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428789 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30428789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84080025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide
CAS 874-54-4
Fórmula molecular C5H4N2O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Acipimox Impurity 7
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1
Nombre IUPAC ácido 4-oxidopirazin-4-io-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 140.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0222
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.