Learn More
2-Propinal (> 85%, estabilizado con hidroquinona), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propynal |
| CAS | 624-67-9 |
| Fórmula molecular | C3 H2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2O/c1-2-3-4/h1,3H |
| SMILES | O=CC#C |
| Nombre IUPAC | prop-2-ynal |
| Peso molecular (g/mol) | 54.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 54.0106 |