Learn More
Bromuro de 2-propiltrifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1530-33-2 |
| Fórmula molecular | C21H22BrP |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isopropyltriphenylphosphonium Bromide, (1-Methylethyl)triphenyl-phosphonium Bromide, Isopropyltriphenylphosphonium Bromide, (1-Methylethyl)triphenylphosphonium Bromide, NSC 113130 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | bromuro de trifenil(propan-2-il)fosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 385.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.0642 |