Learn More
Cloruro de 2-(propiltio)piridina-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10532462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10532462 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10272342 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10532462 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB06371DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
CAS 175135-24-7
Fórmula molecular C9H10ClNOS
Peso molecular (g/mol) 215.70
Número MDL MFCD00052656
Clave InChI FTEUTJYYROCUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propylthio pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylthio nicotinoyl chloride, 2-propylthiopyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2-propylthio, 2-propylthio pyridine-3-carbonylchloride
PubChem CID 2774530
Nombre IUPAC cloruro de 2-propilsulfanilipiridina-3-carbonilo
SMILES CCCSC1=C(C=CC=N1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Propylthio)pyridine-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.7
Porcentaje de pureza 97%