Learn More
Ácido 2-(Propiltio)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10744573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10744573 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10455302 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744573 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB06368DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175135-22-5
Fórmula molecular C9H10NO2S
Peso molecular (g/mol) 196.24
Número MDL MFCD00051682
Clave InChI CSMDLVRDBYKTAH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-propylthio nicotinic acid, 2-n-propylthio nicotinic acid, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-propylthio, 2-propylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001579, 2-prop-1-ylsulphanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-propylsulfanyl-nicotinic acid
PubChem CID 2774526
Nombre IUPAC ácido 2-propilsulfanilipiridina-3-carboxílico
SMILES CCCSC1=NC=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Propylthio)nicotinic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.26
Porcentaje de pureza 97%