Learn More
2-propilpiridin-4-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30051612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051612 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051612 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0844.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Propilpiridin-4-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propylpyridin-4-carboxamide
CAS 80944-48-5
Nombres de analitos o componentes 2-Propylpyridin-4-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Propylpyridin-4-carboxamide, 2-Propyl-4-pyridinecarboxamide, 2-Propylisonicotinamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
SMILES CCCc1cc(ccn1)C(=O)N
Nombre IUPAC 2-propilpiridina-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 164.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.095 g/mol