Learn More
2-propilpentanonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 17900696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17900696 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17900696 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0751.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-propilpentanonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propylpentanenitrile
CAS 13310-75-3
Nombres de analitos o componentes 2-Propylpentanenitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H15 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propylpentanenitrile, Valproic Acid Imp. I (EP), Valproic Acid Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCC(CCC)C#N
Nombre IUPAC 2-propilpentanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 125.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.1204 g/mol